Stampa…
1-Ethyl-1H-indole-4-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR926423-1G OR926423-250MG
APOSOR926423-1GEA 379 EUR
APOSOR926423-1G APOSOR926423-250MG
1-Ethyl-1H-indole-4-carbaldehyde 95%
1-Ethyl-1H-indole-4-carbaldehyde
Formula: C₁₁H₁₁NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09455239
CAS Number: 894852-86-9