Stampa…
5-Methylthiazole-4-carboxylic acid ethyl ester 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 5-methylthiazole-4-carboxylate
OR926418-1G OR926418-250MG
APOSOR926418-1GEA 78.6 EUR
APOSOR926418-1G APOSOR926418-250MG
5-Methylthiazole-4-carboxylic acid ethyl ester 97%
5-Methylthiazole-4-carboxylic acid ethyl ester
Formula: C₇H₉NO₂S
Peso molecolare: 171,22 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18427704
CAS Number: 61323-26-0