Stampa…
4-Acetamidobenzoyl chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR926403-1G OR926403-5G
APOSOR926403-1GEA 109 EUR
APOSOR926403-1G APOSOR926403-5G
4-Acetamidobenzoyl chloride 95%
4-Acetamidobenzoyl chloride
Formula: C₉H₈ClNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02094022
CAS Number: 16331-48-9