Stampa…
Methyl-4-methyltetrahydro-2H-pyran-4-carboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR926394-1G OR926394-5G
APOSOR926394-1GEA 147 EUR
APOSOR926394-1G APOSOR926394-5G
Methyl-4-methyltetrahydro-2H-pyran-4-carboxylate 98%
Methyl-4-methyltetrahydro-2H-pyran-4-carboxylate
Formula: C₈H₁₄O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12912101
CAS Number: 443912-70-7