5-Methyl-1H-pyrazole-3-carbonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR926328-1G
OR926328-250MG
OR926328-5G
APOSOR926328-1GEA
122
EUR
APOSOR926328-1G
APOSOR926328-250MG
APOSOR926328-5G
5-Methyl-1H-pyrazole-3-carbonitrile 98%
5-Methyl-1H-pyrazole-3-carbonitrile
Formula:
C₅H₅N₃ Peso molecolare: 107.12 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11934282 CAS Number: 38693-82-2 |