Stampa…
2,5-Dimethyl-4-methoxy-3(2H)-furanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Methoxy-2,5-dimethylfuran-3(2H)-one, 4-Methoxy-2,5-dimethyl-3(2H)-furanone
OR926305-25G OR926305-5G
APOSOR926305-25GEA 90.2 EUR
APOSOR926305-25G APOSOR926305-5G
2,5-Dimethyl-4-methoxy-3(2H)-furanone 95%
2,5-Dimethyl-4-methoxy-3(2H)-furanone
Formula: C₇H₁₀O₃
Peso molecolare: 142,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00209504
CAS Number: 4077-47-8