Stampa…
3-Acetyl-2,4-dimethylpyrrole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR926294-1G OR926294-5G
APOSOR926294-1GEA 67.3 EUR
APOSOR926294-1G APOSOR926294-5G
3-Acetyl-2,4-dimethylpyrrole 95%
3-Acetyl-2,4-dimethylpyrrole
Formula: C₈H₁₁NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005221
CAS Number: 2386-25-6