Stampa…
Ethyl-3-methylisoxazole-4-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR926281-1G OR926281-5G
APOSOR926281-1GEA 227 EUR
APOSOR926281-1G APOSOR926281-5G
Ethyl-3-methylisoxazole-4-carboxylate 95%
Ethyl-3-methylisoxazole-4-carboxylate
Formula: C₇H₉NO₃
Peso molecolare: 155,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01075736
CAS Number: 20328-15-8