Stampa…
2-Ethyl-3,5-dimethylpyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR926270-1G OR926270-5G
APOSOR926270-1GEA 246 EUR
APOSOR926270-1G APOSOR926270-5G
2-Ethyl-3,5-dimethylpyridine 95%
2-Ethyl-3,5-dimethylpyridine
Formula: C₉H₁₃N
Peso molecolare: 135,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051049
CAS Number: 1123-96-2