Stampa…
4-Butylmorpholine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR926210-25G OR926210-5G
APOSOR926210-25GEA 451 EUR
APOSOR926210-25G APOSOR926210-5G
4-Butylmorpholine 95%
4-Butylmorpholine
Formula: C₈H₁₇NO
Peso molecolare: 143.23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00023401
CAS Number: 1005-67-0