Stampa…
6-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR926186-1G OR926186-250MG
APOSOR926186-1GEA 379 EUR
APOSOR926186-1G APOSOR926186-250MG
6-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 97%
6-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Formula: C₉H₁₀ClN
Peso molecolare: 167,6354 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06739156
CAS Number: 33537-99-4