Stampa…
Ethyl-2,4-dimethylpyrimidine-5-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 2,4-dimethylpyrimidine-5-carboxylate
OR926136-10G OR926136-1G OR926136-5G
APOSOR926136-10GEA 807 EUR
APOSOR926136-10G APOSOR926136-1G APOSOR926136-5G
Ethyl-2,4-dimethylpyrimidine-5-carboxylate 95%
Ethyl-2,4-dimethylpyrimidine-5-carboxylate
Formula: C₉H₁₂N₂O₂
Peso molecolare: 180,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00234561
CAS Number: 2226-86-0