Stampa…
2,4-Dichloro-5,6-dimethylpyrimidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR926134-1G OR926134-250MG OR926134-5G
APOSOR926134-1GEA 270 EUR
APOSOR926134-1G APOSOR926134-250MG APOSOR926134-5G
2,4-Dichloro-5,6-dimethylpyrimidine 98%
2,4-Dichloro-5,6-dimethylpyrimidine
Formula: C₆H₆Cl₂N₂
Peso molecolare: 177,0300 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09910263
CAS Number: 1780-32-1