Stampa…
Ethyl-4-bromobenzoyl formate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 2-(4-bromophenyl)-2-oxoacetate
OR926113-10G OR926113-1G OR926113-5G
APOSOR926113-10GEA 246 EUR
APOSOR926113-10G APOSOR926113-1G APOSOR926113-5G
Ethyl-4-bromobenzoyl formate 95%
Ethyl-4-bromobenzoyl formate
Formula: C₁₀H₉BrO₃
Peso molecolare: 257,09 g/mol
Punto di ebollizione: 120…122 °C/0,1mmHg
Densità: 1,438 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659764
CAS Number: 20201-26-7