Stampa…
3,5-Dimethyl-1H-indole-2-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR926109-1G OR926109-5G
APOSOR926109-1GEA 219 EUR
APOSOR926109-1G APOSOR926109-5G
3,5-Dimethyl-1H-indole-2-carbaldehyde 95%
3,5-Dimethyl-1H-indole-2-carbaldehyde
Formula: C₁₁H₁₁NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07643177
CAS Number: 1463-67-8