Stampa…
4,4-Dimethyl-3-oxopentanal 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR926089-1G OR926089-25G OR926089-5G
APOSOR926089-1GEA 102 EUR
APOSOR926089-1G APOSOR926089-25G APOSOR926089-5G
4,4-Dimethyl-3-oxopentanal 95%
4,4-Dimethyl-3-oxopentanal
Formula: C₇H₁₂O₂
Peso molecolare: 128,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042806
CAS Number: 23459-13-4