Stampa…
Acido trans-1,2-diamminocicloesan-N,N,N',N'-tetracetico monoidrato
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Titriplex® IV
OR926084-25G OR926084-100G
APOSOR926084-25GEA 65.5 EUR
APOSOR926084-25G APOSOR926084-100G
Acido trans-1,2-diamminocicloesan-N,N,N',N'-tetracetico monoidrato
Acido trans-1,2-diamminocicloesan-N,N,N',N'-tetracetico monoidrato
Formula: C₁₄H₂₂N₂O₈·1H₂O
Peso molecolare: 364,35 g/mol
Punto di fusione: 213…216 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149243
CAS Number: 125572-95-4