Stampa…
3,5-Dimethylpyrazin-2-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR926083-10G OR926083-1G OR926083-5G
APOSOR926083-10GEA 504 EUR
APOSOR926083-10G APOSOR926083-1G APOSOR926083-5G
3,5-Dimethylpyrazin-2-ol 95%
3,5-Dimethylpyrazin-2-ol
Formula: C6H8N2O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 60187-00-0