5,6,7,8-Tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
5,6,7,8-Tetrahydro-2-naphthoic acid
Formula:
C₁₁H₁₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01861899 CAS Number: 1131-63-1 |