Stampa…
3,5-Dibromo-2-chloropyrazine ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR926025-10G OR926025-1G OR926025-5G
APOSOR926025-10GEA 361 EUR
APOSOR926025-10G APOSOR926025-1G APOSOR926025-5G
3,5-Dibromo-2-chloropyrazine ≥98%
3,5-Dibromo-2-chloropyrazine
Formula: C4HBr2ClN2
Peso molecolare: 272,3300 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13193367
CAS Number: 1082843-70-6