Stampa…
(3-Benzyloxypropyl)triphenylphosphonium bromide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: [3-(Benzyloxy)propyl]triphenylphosphonium Bromide
OR926016-1G OR926016-5G
APOSOR926016-1GEA 72.5 EUR
APOSOR926016-1G APOSOR926016-5G
(3-Benzyloxypropyl)triphenylphosphonium bromide 97%
(3-Benzyloxypropyl)triphenylphosphonium bromide
Formula: C₂₈H₂₈BrOP
Peso molecolare: 491.41 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00191781
CAS Number: 54314-85-1