Stampa…
5-Ethyl-2-thioxo-2,3-dihydropyrimidin-4(1H)-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Ethyl-2-thiouracil
OR926014-1G OR926014-250MG
APOSOR926014-1GEA 107 EUR
APOSOR926014-1G APOSOR926014-250MG
5-Ethyl-2-thioxo-2,3-dihydropyrimidin-4(1H)-one 95%
5-Ethyl-2-thioxo-2,3-dihydropyrimidin-4(1H)-one
Formula: C6H8N2OS
Peso molecolare: 156,2100 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00079592
CAS Number: 34171-37-4