Stampa…
6-Ethoxy-5-indanecarbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Ethoxy-2,3-dihydro-1H-indene-5-carbaldehyde
OR925983-1G OR925983-5G
APOSOR925983-1GEA 168 EUR
APOSOR925983-1G APOSOR925983-5G
6-Ethoxy-5-indanecarbaldehyde 95%
6-Ethoxy-5-indanecarbaldehyde
Formula: C₁₂H₁₄O₂
Peso molecolare: 190,24 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06247351
CAS Number: 876717-50-9