4-Chloro-5,7-dihydro-6H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-6-one 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
4-chloro-5H,6H,7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-6-one, 4-Chloro-5H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-6(7H)-one
OR925978-1G
OR925978-250MG
OR925978-5G
APOSOR925978-1GEA
219
EUR
APOSOR925978-1G
APOSOR925978-250MG
APOSOR925978-5G
4-Chloro-5,7-dihydro-6H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-6-one 96%
4-Chloro-5,7-dihydro-6H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-6-one
Formula:
C₆H₄ClN₃O Peso molecolare: 169,57 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09832903 CAS Number: 346599-63-1 |