Stampa…
3-(Methylthio)propyl acetate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR925951-25G OR925951-5G
APOSOR925951-25GEA 59.6 EUR
APOSOR925951-25G APOSOR925951-5G
3-(Methylthio)propyl acetate 95%
3-(Methylthio)propyl acetate
Formula: C₆H₁₂O₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00053113
CAS Number: 16630-55-0