Stampa…
2-Methylthiazole-5-methanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (2-Methylthiazol-5-yl)methanol
OR925922-1G OR925922-250MG OR925922-5G
APOSOR925922-1GEA 248 EUR
APOSOR925922-1G APOSOR925922-250MG APOSOR925922-5G
2-Methylthiazole-5-methanol 95%
2-Methylthiazole-5-methanol
Formula: C₅H₇NOS
Peso molecolare: 129,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12912988
CAS Number: 56012-38-5