Stampa…
3-Cyano-6-methylchromone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Methylchromone-3-carbonitrile, 6-Methyl-4-oxo-4H-chromene-3-carbonitrile
OR925911-1G OR925911-5G
APOSOR925911-1GEA 75.7 EUR
APOSOR925911-1G APOSOR925911-5G
3-Cyano-6-methylchromone 95%
3-Cyano-6-methylchromone
Formula: C₁₁H₇NO₂
Peso molecolare: 185,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00191962
CAS Number: 50743-18-5