3-(3-Methylbutoxy)benzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR925871-1G
OR925871-5G
APOSOR925871-1GEA
219
EUR
APOSOR925871-1G
APOSOR925871-5G
3-(3-Methylbutoxy)benzaldehyde 95%
3-(3-Methylbutoxy)benzaldehyde
Formula:
C₁₂H₁₆O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09864622 CAS Number: 77422-25-4 |