Stampa…
6-Chloro-N,N,2-trimethylpyrimidin-4-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(N,N-Dimethylamino)-6-chloro-2-methylpyrimidine
OR925862-1G OR925862-250MG OR925862-5G
APOSOR925862-1GEA 121 EUR
APOSOR925862-1G APOSOR925862-250MG APOSOR925862-5G
6-Chloro-N,N,2-trimethylpyrimidin-4-amine 95%
6-Chloro-N,N,2-trimethylpyrimidin-4-amine
Formula: C₇H₁₀ClN₃
Peso molecolare: 171,63 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07782030
CAS Number: 58514-89-9