Stampa…
tert-Butyl-2-oxoazetidine-1-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Boc-2-azetidinone
OR925839-1G OR925839-250MG
APOSOR925839-1GEA 502 EUR
APOSOR925839-1G APOSOR925839-250MG
tert-Butyl-2-oxoazetidine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl-2-oxoazetidine-1-carboxylate
Formula: C₈H₁₃NO₃
Peso molecolare: 171,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08751345
CAS Number: 1140510-99-1