Stampa…
4-Chlorobutyl acetate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Acetic acid 4-chlorobutyl ester
OR925717-100G OR925717-1KG OR925717-500G
APOSOR925717-100GEA 147 EUR
APOSOR925717-100G APOSOR925717-1KG APOSOR925717-500G
4-Chlorobutyl acetate 98%
4-Chlorobutyl acetate
Formula: C₆H₁₁ClO₂
Peso molecolare: 150,6 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001013
CAS Number: 6962-92-1