Stampa…
2-Amino-7,7-dimethyl-7,8-dihydroquinazolin-5(6H)-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR925640-1G OR925640-5G
APOSOR925640-1GEA 227 EUR
APOSOR925640-1G APOSOR925640-5G
2-Amino-7,7-dimethyl-7,8-dihydroquinazolin-5(6H)-one 95%
2-Amino-7,7-dimethyl-7,8-dihydroquinazolin-5(6H)-one
Formula: C₁₀H₁₃N₃O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00520824
CAS Number: 21599-37-1