Stampa…
5-Cyclopropyl-isoxazole-3-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Cyclopropylisoxazole-3-carboxylic acid
OR925637-10G OR925637-1G OR925637-5G
APOSOR925637-10GEA 510 EUR
APOSOR925637-10G APOSOR925637-1G APOSOR925637-5G
5-Cyclopropyl-isoxazole-3-carboxylic acid 95%
5-Cyclopropyl-isoxazole-3-carboxylic acid
Formula: C₇H₇NO₃
Peso molecolare: 153,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05668325
CAS Number: 110256-15-0