Stampa…
Methyl-4-chloro-4-oxobutanoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR925630-100G OR925630-25G
APOSOR925630-100GEA 358 EUR
APOSOR925630-100G APOSOR925630-25G
Methyl-4-chloro-4-oxobutanoate 95%
Methyl-4-chloro-4-oxobutanoate
Formula: C₅H₇ClO₃
Punto di ebollizione: 58…65 °C/3mmHg
Densità: 1,232 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 74 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000750
CAS Number: 1490-25-1
UN: 3265
ADR: 8,II