Stampa…
(4-Propoxyphenyl)acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR925627-1G OR925627-5G
APOSOR925627-1GEA 151 EUR
APOSOR925627-1G APOSOR925627-5G
(4-Propoxyphenyl)acetic acid 98%
(4-Propoxyphenyl)acetic acid
Formula: C₁₁H₁₄O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00460580
CAS Number: 26118-57-0