2-Cyclohexylethylamine hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
(2-Aminoethyl)cyclohexane hydrochloride, 2-Cyclohexylethylamine hydrochloride
Formula:
C₈H₁₈ClN Peso molecolare: 163.688 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01734731 CAS Number: 5471-55-6 |