Stampa…
2-Chloroquinolin-4-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR925609-1G OR925609-250MG
APOSOR925609-1GEA 47.3 EUR
APOSOR925609-1G APOSOR925609-250MG
2-Chloroquinolin-4-amine 95%
2-Chloroquinolin-4-amine
Formula: C₉H₇ClN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08705643
CAS Number: 80947-25-7