2-(Thiazol-4-yl)acetic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR925603-1G
OR925603-5G
APOSOR925603-1GEA
106
EUR
APOSOR925603-1G
APOSOR925603-5G
2-(Thiazol-4-yl)acetic acid 97%
2-(Thiazol-4-yl)acetic acid
Formula:
C₅H₅NO₂S Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD09991935 CAS Number: 7504-44-1 |