Stampa…
3-Iodo-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR925581-1G OR925581-250MG
APOSOR925581-1GEA 72.7 EUR
APOSOR925581-1G APOSOR925581-250MG
3-Iodo-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine ≥98%
3-Iodo-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Formula: C₇H₅IN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10699183
CAS Number: 956003-24-0