Stampa…
1-(3-Chloro-2-pyridinyl)piperazine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR925578-10G OR925578-1G OR925578-5G
APOSOR925578-10GEA 931 EUR
APOSOR925578-10G APOSOR925578-1G APOSOR925578-5G
1-(3-Chloro-2-pyridinyl)piperazine 98%
1-(3-Chloro-2-pyridinyl)piperazine
Formula: C₉H₁₂ClN₃
Peso molecolare: 197,67 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08061034
CAS Number: 87394-55-6