Stampa…
1-Benzyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR925565-25G OR925565-5G
APOSOR925565-25GEA 121 EUR
APOSOR925565-25G APOSOR925565-5G
1-Benzyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine 95%
1-Benzyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine
Formula: C₁₂H₁₅N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11501660
CAS Number: 40240-12-8