Stampa…
Chlorocarbonylsulphenyl chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR925562-10G OR925562-25G
APOSOR925562-10GEA 72.5 EUR
APOSOR925562-10G APOSOR925562-25G
Chlorocarbonylsulphenyl chloride 95%
Chlorocarbonylsulphenyl chloride
Formula: CCl₂OS
Punto di ebollizione: 98 °C
Densità: 1,552 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 62 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000703
CAS Number: 2757-23-5
UN: 3265
ADR: 8,II