Stampa…
N,N,N',N'-Tetramethyl-2-butene-1,4-diamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N,N,N',N'-Tetramethyl-1,4-diamino-2-butene
OR925517-10G OR925517-1G OR925517-5G
APOSOR925517-10GEA 328 EUR
APOSOR925517-10G APOSOR925517-1G APOSOR925517-5G
N,N,N',N'-Tetramethyl-2-butene-1,4-diamine 95%
N,N,N',N'-Tetramethyl-2-butene-1,4-diamine
Formula: C₈H₁₈N₂
Peso molecolare: 142,25 g/mol
Punto di ebollizione: 171…172 °C
Densità: 0,808 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 51 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008336
CAS Number: 4559-79-9
UN: 2734
ADR: 8+3,II