Stampa…
Trichloroacetyl isocyanate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR925510-25G OR925510-5G
APOSOR925510-25GEA 430 EUR
APOSOR925510-25G APOSOR925510-5G
Trichloroacetyl isocyanate 95%
Trichloroacetyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Formula: C₃Cl₃NO₂
Peso molecolare: 188,4 g/mol
Punto di ebollizione: 80…85 °C
Densità: 1,59 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 65 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00002033
CAS Number: 3019-71-4
UN: 2206
ADR: 6.1,III