Stampa…
6-Acetyl-2-Benzoxazolinone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR925460-1G OR925460-5G
APOSOR925460-1GEA 0 EUR
APOSOR925460-1G APOSOR925460-5G
6-Acetyl-2-Benzoxazolinone 95%
6-Acetyl-2-Benzoxazolinone
Formula: C₉H₇NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01664312
CAS Number: 54903-09-2