Stampa…
(R)-(-)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (R)-2-Isopropyl-3,6-dimethoxy-2,5-dihydropyrazine, (2R)-(-)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine, (R)-3-Isopropyl-2,5-dimethoxy-3,6-dihydropyrazine
OR925455-1G OR925455-5G
APOSOR925455-1GEA 109 EUR
APOSOR925455-1G APOSOR925455-5G
(R)-(-)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine 97%
(R)-(-)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine
Formula: C₉H₁₆N₂O₂
Peso molecolare: 184,24 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040565
CAS Number: 109838-85-9