Stampa…
3-(4-Carboxyphenyl)propionic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(2-Carboxyethyl)benzoic Acid
OR925442-10G OR925442-25G
APOSOR925442-10GEA 127 EUR
APOSOR925442-10G APOSOR925442-25G
3-(4-Carboxyphenyl)propionic acid 98%
3-(4-Carboxyphenyl)propionic acid
Formula: C₁₀H₁₀O₄
Peso molecolare: 194,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016560
CAS Number: 38628-51-2