Stampa…
2-Methoxynaphthalene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2-naphthyl ether
OR925439-100G OR925439-500G OR925439-1KG
APOSOR925439-100GEA 26.3 EUR
APOSOR925439-100G APOSOR925439-500G APOSOR925439-1KG
2-Methoxynaphthalene 95%
2-Methoxynaphthalene
Formula: C₁₁H₁₀O
Peso molecolare: 158,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004061
CAS Number: 93-04-9