Stampa…
2-Methoxy-N-methylbenzylamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(2-Methoxyphenyl)-N-methylmethanamine
OR925436-10G OR925436-1G OR925436-5G
APOSOR925436-10GEA 259 EUR
APOSOR925436-10G APOSOR925436-1G APOSOR925436-5G
2-Methoxy-N-methylbenzylamine 95%
2-Methoxy-N-methylbenzylamine
Formula: C₉H₁₃NO
Peso molecolare: 151,209 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00025755
CAS Number: 6851-80-5