Stampa…
2,6-Dimethoxynaphthalene ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR925404-25G OR925404-5G
APOSOR925404-25GEA 150 EUR
APOSOR925404-25G APOSOR925404-5G
2,6-Dimethoxynaphthalene ≥98%
2,6-Dimethoxynaphthalene
Formula: C₁₂H₁₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004063
CAS Number: 5486-55-5